安全性情報
T0175
Sigma-Aldrich
トロポニンT ヒト心臓由来
≥60% (SDS-PAGE), lyophilized powder
別名:
Tn-T
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human heart
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
affinity chromatography
濃度
≥60% (SDS-PAGE)
テクニック
ELISA: suitable
溶解性
10 mM HCl: 500 μg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNNT2(7139)
詳細
The cardiac troponin T gene (TNNT2) is located on human chromosome 1 and spans around 17kb. It codes for a 288-amino-acid peptide of 36−39kDa.
アプリケーション
Troponin T from human heart has been used in competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the quantification of troponin T (TnT).
生物化学的/生理学的作用
The tropomyosin-binding subunit of troponin. The cardiac troponin T gene (TNNT2) helps to connect the troponin complex to α-tropomyosin, thereby participates in the modulation of contractile function.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T0175-BULK:
T0175-50UG:
T0175-VAR:
T0175-50UG-PW:
T0175-.05MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inherited cardiomyopathies
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-38 (2013)
A skeletal muscle troponin T specific ELISA based on the use of an antibody against the soluble troponin T (16-31) fragment
Tsitsilonis O E, et al.
Journal of Immunological Methods, 268(2), 141-148 (2002)