安全性情報
RAB0748
Sigma-Aldrich
Human TNNT1 / Troponin T, Slow Skeletal Muscle ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.35 ng/mL
standard curve range: 0.391-25 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNNT1(7138)
詳細
Troponin T1, slow skeletal type (TNNT1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 19q13.4. The encoded protein is composed of 261 amino acids and is expressed specifically in slow skeletal muscle.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Troponin T plays a vital role in calcium regulation of striated muscle contraction and relaxation. The alternative splicing regulation of troponin T1, slow skeletal type (TNNT1) expression has been implicated in regulation of muscle contractility in physiological and pathophysiological adaptations. Mutation in the gene is associated with the development of Nemaline myopathy.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Histone deacetylase inhibition elicits an evolutionarily conserved self-renewal program in embryonic stem cells.
Ware C B, et al.
Cell Stem Cell, 4(4), 359-369 (2009)
Rui Tian et al.
Experimental cell research, 357(2), 328-334 (2017-06-08)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic, progressive and irreversible lung disease. Studies have shown that epithelial-mesenchymal transition (EMT) plays an important role in the development of IPF. The NLRP3 inflammasome is reported to be activated and play an important
TNNT1, TNNT2, and TNNT3: Isoform Genes, Regulation, and Structure-Function Relationships.
Wei B and Jin J P
Gene, 582(1), 1-13 (2016)