Merck
SYNP192002
Synthware class A graduated pipet
bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3
別名:
Synthware P192002, Pasteur pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P192002
ボトルの最大容量
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 2mL
アプリケーション
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)