Merck
SYNP170003D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
bottle capacity 150 mL, O.D. × L 60 mm × 100 mm, bushing type, #15
別名:
Synthware P170003D, pressure tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
bushing type #15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P170003D
外径 × L
60 mm × 100 mm
ボトルの最大容量
150 mL
詳細
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 150mL, #15, 60X100mm, Protective Covering, Working Temp -40°C To 80°C,Includes Accessories: B100015 + R111Ep
アプリケーション
kemetch; synthware; pressure vessel; round bottom
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)