Merck
SYNP170005D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 350 mL, O.D. × L 80 mm × 115 mm, bushing type, #15
別名:
Synthware P170005D, pressure tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
bushing type #15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P170005D
外径 × L
80 mm × 115 mm
キャパシティ
350 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 350mL, #15, 80X115mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
アプリケーション
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)