Merck
SYNP160002D
Synthware cylindrical pressure vessel with protective coating
bottle capacity 35 mL, O.D. × L 26 mm × 125 mm, bushing type, #15
別名:
Synthware P160002D, pressure tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
bushing type #15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P160002D
外径 × L
26 mm × 125 mm
ボトルの最大容量
35 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 35mL, #15, 26X125mm, Protective Coating,Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
アプリケーション
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)