Merck
SYND281015
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 15 mL
別名:
Synthware D2881015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
clear borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech D281015
ボトルの最大容量
15 mL
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 15mL, 90mm
アプリケーション
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.