安全性情報
STS0025
Sigma-Aldrich
TERGITOL
new
greener alternative
Type 15-S-9, for molecular biology
別名:
Secondary alcohol ethoxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
non-ionic
(application(s): life science and biopharma)
タイプ
Type 15-S-9
フォーム
liquid
分子量
596 g/mol
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
転移温度
cloud point 60 °C
pour point 9 °C
HLB
13.3
その他の活性
foreign activity (Dnase, Rnase, none detected)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-9 is a linear non-ionic surfactant that is a secondary ethoxylated alcohol. This clear liquid surfactant is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants.
アプリケーション
Tergitol has been used as a surfactant to study its influence on the formation of multi-phase micro-emulsions.
Tergitol™ 15-S-9 has been used:
  • To synthesize thermally stable mesoporous alumina
  • To synthesize porous TiO2
  • Along with SDS, ethanol and water for continuous phase preparations in electrospray emulsification
  • In the synthesis of Lath-like γ-alumina and boehmite nanofibers
特徴および利点
  • Superior detergency
  • Rapid dissolution & good rinseability
  • Excellent formulation & handling properties
  • Narrow gel range
  • Readily biodegradable (OECD 301E)
  • Low odor
その他情報
ポリグリコ-ルエ-テル(非イオン性)界面活性剤です。.
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0025-500ML:
STS0025-1L:
STS0025-BULK:
STS0025-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Interfacial tension and phase behavior of surfactant-brine?oil system.
Bera A, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 383(1-3), 114-119 (2011)
Susanna Raho et al.
Nature metabolism, 2(12), 1373-1381 (2020-11-25)
The oncogenic KRAS mutation has a critical role in the initiation of human pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) since it rewires glutamine metabolism to increase reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) production, balancing cellular redox homeostasis with macromolecular synthesis1,2. Mitochondrial glutamine-derived