リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~90 kDa by SDS-PAGE
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NTN1(9423)
詳細
Netrin-1 controls guidance of CNS commissural axons and peripheral motor axons. Its association with either DCC or some UNC5 receptors will lead to axon attraction or repulsion, respectively. It also serve as a survival factor via its association with its receptors which prevent the initiation of apoptosis. Netrin 1 is also Involved in tumorigenesis by regulating apoptosis.
物理的形状
Lyophilized from PBS with trehalose and Brij35.
再構成
Reconstitute with 100 μL deionized water.
その他情報
Human netrin-1 (aa 25-604) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP8046-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)