安全性情報
SRP6576
Sigma-Aldrich
CREB Binding Protein (1081-1197) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
CBP, CREBBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
40.8 kDa (1081-1197 aa + NT GST Tag)
包装
pkg of 20 and 100 μg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CREB1(1385)
詳細
The acetylation of histone lysine residues plays a crucial role in the epigenetic regulation of gene transcription. A bromodomain is a protein domain that recognizes acetylated lysine residues such as those on the N-terminal tails of histones. This recognition is often a prerequisite for protein-histone association and chromatin remodeling. These domains function in the linking of protein complexes to acetylated nucleosomes, thereby controlling chromatin structure and gene expression. Thus, bromodomains serve as “readers” of histone acetylation marks regulating the transcription of target promoters. The cAMP response element-binding protein (CREB) binding protein (CREBBP) bromodomain has been shown to modulate the stability and function of the tumor suppressor protein p53. CREBBP bromodomain recognizes the acetylated lysine residue 382 on p53. This product contains the bromodomain region of CREBBP.
物理的形状
50 mM Tris, pH 7.5, containing 500 mM sodium chloride, 5 mM β-mercaptoethanol and 5% glycerol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP6576-20UG:
SRP6576-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)