安全性情報
SRP6092
Sigma-Aldrich
FKBP1B human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
FKBP12.6, FKBP1L, OTK4, PKBP1IL, Peptidyl prolyl cis-trans isomerase FKBP1B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
liquid
分子量
14.2 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FKBP1B(2281)
詳細
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1B (FKBP1B) belongs to the immunophilin protein family which has a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. FKBP1B is a cis-trans prolyl isomerase which binds the immunosuppressants FK506 (tacrolimus) and rapamycin (sirolimus). FKBP1B is extremely similar to the FK506-binding protein 1A. The physiological role of FKBP1B is thought to be in excitation-contraction coupling in cardiac muscle.
物理的形状
0.25 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT and 20% glycerol.
調製ノート
バイアルは、開封前に遠心してください。
その他情報
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMGVEIETI SPGDGRTFPK KGQTCVVHYT GMLQNGKKFD SSRDRNKPFK FRIGKQEVIK GFEEGAAQMS LGQRAKLTCT PDVAYGATGH PGVIPPNATL IFDVELLNLE
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6092-100UG:
試験成績書(COA)