Merck
C3805
Sigma-Aldrich
シクロフィリンA ヒト
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
別名:
CYP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
20 kDa
濃度
≥0.3 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PPIA(5478)
詳細
シクロフィリンは、イムノフィリンと呼ばれる高度に保存されたタンパク質のファミリーです。シクロフィリンA(CyPA)は、原核生物と有核生物のすべての組織に存在しています。ヒトの全臓器に存在しています。シクロフィリンA(CyPA)は、血管平滑筋細胞(VSMC)から遊離する20 kDaのシャペロンタンパク質です。
アプリケーション
シクロフィリンA(CyPA)(ヒト)は、細胞外CyPAが内皮活性化を開始させるメカニズムを解明するための研究で使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
シクロフィリンA(CyPA)は、細胞内シグナル伝達とタンパク質輸送に関与しています。その他のタンパク質の活性の制御に役立ちます。CyPAは、心血管疾患において生理学的・病理学的役割を担っています。したがって、血管狭窄、アテローム性動脈硬化、および腹部大動脈瘤などいくつかの心血管疾患において重要なバイオマーカーかつ介在物質として機能しています。CyPAは、in vitroin vivoにおいて血管平滑筋細胞(VSMC)の増殖と炎症性細胞遊走を誘導します。
シクロフィリンは、プロリンと他のアミノ酸とのペプチド結合(X-Pro)のシス-トランス異性化を触媒するペプチジルプロリルイソメラ-ゼです。シクロフィリンは、タンパク質のフォ-ルディングを促進してHIVを感染しやすくする、高度に保存された細胞質酵素です。シクロスポリンAは、シクロフィリンに結合して活性を阻害します。シクロスポリンA-シクロフィリン複合体は、カルシニュ-リンに結合してT細胞の活性化を阻害します。ヒト由来の組換え体シクロフィリンの構造は、Holzmanらによって同定されました。
物理的形状
1-165のアミノ酸と、N末端のHisタグ融合した20アミノ酸から構成されています。
20mM Tris、pH 8.0(20 mM NaCl、0.5 mM DTT、10%グリセロール含有)に溶解しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C3805-BULK:
C3805-.1MG:
C3805-PH:
C3805-.1MG-PW:
C3805-PPG:
C3805-VAR:
C3805PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atsushi Kumanogoh et al.
Nature reviews. Immunology, 13(11), 802-814 (2013-12-10)
Semaphorins were originally identified as axon-guidance molecules that function during neuronal development. However, cumulative evidence indicates that semaphorins also participate in immune responses, both physiological and pathological, and they are now considered to be potential diagnostic and/or therapeutic targets for
Nikhil Raghuram et al.
The Journal of cell biology, 203(1), 57-71 (2013-10-09)
Histone H1 plays a crucial role in stabilizing higher order chromatin structure. Transcriptional activation, DNA replication, and chromosome condensation all require changes in chromatin structure and are correlated with the phosphorylation of histone H1. In this study, we describe a
Cyclophilin A
Satoh K, et al.
Circulation Journal, 74(11), 2249-2256 (2010)
Roger van Kruchten et al.
Blood, 121(10), 1850-1857 (2013-01-11)
Scott syndrome, a bleeding disorder caused by defective phospholipid scrambling, has been associated with mutations in the TMEM16F gene. The role of TMEM16F in apoptosis- or agonist-induced phosphatidylserine (PS) exposure was studied in platelets from a Scott syndrome patient and
Päivi Pihlajamaa et al.
The EMBO journal, 33(4), 312-326 (2014-01-24)
Androgen receptor (AR) binds male sex steroids and mediates physiological androgen actions in target tissues. ChIP-seq analyses of AR-binding events in murine prostate, kidney and epididymis show that in vivo AR cistromes and their respective androgen-dependent transcription programs are highly