Merck
SRP5314
Sigma-Aldrich
CK1γ1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CK1G1, CKI-gamma 1, CSNK1G1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
66-98 nmol/min·mg
分子量
~82 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CSNK1G1(53944)
詳細
CK1γ1 or casein kinase 1, gamma 1 is belonging to the most abundant serine/threonine kinase in eukaryotic cell extracts which is mainly involved in growth and morphogenesis of eukaryotic cells. Casein kinase 1, gamma 1 possesses a C-terminal most terminal sequence motif (MTM), which it shares with CSNK1G2 and CSNK1G3 which is associated with heterologous carboxy-terminal sequences. Casein kinase 1-gamma couples Wnt receptor activation to the cytoplasmic signal transduction apparatus.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5314-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)