安全性情報
SRP5262
Sigma-Aldrich
SETMAR, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
METNASE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
66-69 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SETMAR(6419)
詳細
SETMAR or SET domain and mariner transposase fusion gene is a nonhomologous end-joining repair protein that regulates genomic integration of exogenous DNA by opening chromatin and facilitating joining of DNA ends. SETMAR has histone methyltransferase activity and methylates ′Lys-4′ and ′Lys-36′ of histone H3. SETMAR also has DNA nicking activity and may play a role in DNA repair. Human Pso4 forms a stable complex with SETMAR that regulates Metnase function in DNA repair. SETMAR has sequence-specific DNA-binding activity and recognizes the 19-mer core of the 5′-terminal inverted repeats (TIRs) of the Hsmar1 element.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5262-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)