リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
9.4-12.7 nmol/min·mg
分子量
~132 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAPK7(5598)
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5242-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Identification and validation of dysregulated MAPK7 (ERK5) as a novel oncogenic target in squamous cell lung and esophageal carcinoma
Paul R. Gavine
BMC Cancer (2015)
MAPK7 gene controls proliferation, migration and cell invasion in osteosarcoma.
Tesser-Gamba F
Molecular Carcinogenesis (2016)
C1q-TNF-related protein-9 promotes cardiac hypertrophy and failure
Mahesh Appari
Circulation Research (2016)
ERK5 Mediated Signalling in Diabetic Retinopathy
Yuexiu Wu
Medical Hypotheses (2015)
Erk5 null mice display multiple extraembryonic vascular and embryonic cardiovascular defects
Christopher
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2002)