Merck
SRP5209
Sigma-Aldrich
BMPR2 (174-end)、活性型、、Hisタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
BMPR-II, BMPR3, BMR2, BRK-3, FLJ41585, FLJ76945, PPH1, T-ALK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
11.9-16.1 nmol/min·mg
分子量
~115 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... BMPR2(659)
詳細
BMPR2は、膜貫通型セリン/スレオニンキナーゼである骨形成タンパク質(BMP)受容体ファミリーのメンバーです。この受容体のリガンドは、骨形成や胚形成に関与するBMP分子です。BMPR2とTCTEL1の相互作用の低下やBMPR2によるTCTEL1リン酸化の減少は、原発性肺高血圧(PPH)の発症に関与するとみられているほか、BMPR2は、ヒトT細胞分化においても重要な役割を果たしています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5209-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rajiv D Machado et al.
Human molecular genetics, 12(24), 3277-3286 (2003-10-30)
Diverse heterozygous mutations of bone morphogenetic receptor type II (BMPR-II) underlie the inherited form of the vascular disorder primary pulmonary hypertension (PPH). As yet, the molecular detail of how such defects contribute to the pathogenesis of PPH remains unclear. BMPR-II
Teresa Cejalvo et al.
Immunology, 121(1), 94-104 (2007-04-12)
T-cell differentiation is driven by a complex network of signals mainly derived from the thymic epithelium. In this study we demonstrate in the human thymus that cortical epithelial cells produce bone morphogenetic protein 2 (BMP2) and BMP4 and that both