Merck
SRP5147
Sigma-Aldrich
Troponin1、Hisタグ融合 ヒト ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
DKFZp451O223, SSTNI, TNN1, TNNI1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~24 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TNNI1(7135)
詳細
トロポニン1は、トロポミオシンファミリーのメンバーであり、横紋筋の収縮装置である筋原線維のカルシウム感受性を制御しています。トロポニン1は、トロポニンT、トロポニンC複合体の一部であり、抑制性サブユニットとして作用することでアクチン-ミオシン相互作用の阻害し、横紋筋の弛緩をもたらしています。トロポニン1の発現は、発生初期の心筋や骨格筋に認められますが、成体では緩徐収縮型の骨格筋に限定されています。トロポニン1タンパク質は、カルシウムによるアクチン-ミオシン複合体のコンホメーション変化を阻害することにより、筋収縮を阻止します。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP5147-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N Tiso et al.
Biochemical and biophysical research communications, 230(2), 347-350 (1997-01-13)
In this paper the chromosomal localization of the human skeletal muscle genes Troponin-I slow-twitch (TNNI1), Troponin-I fast-twitch (TNNI2), and Troponin-C fast (TNNC2) and the refinement of the position for alpha-Tropomyosin (TPM1) and beta-Tropomyosin (TPM2) are reported. By radiation hybrid mapping
Molecular basis of cardiac performance. Plasticity of the myocardium generated through protein isoform switches.
B Nadal-Ginard et al.
The Journal of clinical investigation, 84(6), 1693-1700 (1989-12-01)