Merck
SRP5142
Sigma-Aldrich
STAT5、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MGF, STAT5A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~92 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... STAT5A(6776)
詳細
STAT5(シグナル伝達性転写因子5)は、STATファミリーのメンバーであり、サイトカインや成長因子に応答し、受容体関連プロテインチロシンキナーゼによってリン酸化されます。ヘルパーT(Th)細胞の分化は、STATファミリーのシグナリング分子によって調節されています。BCR-ABL陽性細胞では、STAT5はチロシンリン酸化によって恒常的に活性化されています。STAT5活性化の結果、Bcl-XLの発現が上昇し、アポトーシス誘導に対する耐性が高くなります。また、STAT5は、シトクロムP450 3A10/リトコール酸6β-ヒドロキシラーゼの発現や、成長ホルモンによる性的二型の制御に関与しています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5142-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Wang et al.
Molecular and cellular biology, 16(11), 6141-6148 (1996-11-01)
Stat5 was initially identified as a prolactin-induced member of the signal transducer and activator of transcription (Stat) family in sheep. However, Stat5 is also activated in the response to a variety of cytokines. In mice, and possibly in other species
A Subramanian et al.
Nucleic acids research, 26(9), 2173-2178 (1998-06-20)
The level of expression of a number of sexually differentiated liver proteins is primarily determined by plasma growth hormone (GH). Adult males have a pulsatile profile of GH release, while females have a relatively steady-state pattern of GH release. An
Alexa S Green et al.
Science advances, 1(8), e1500221-e1500221 (2015-11-26)
Fms-like tyrosine kinase 3 internal tandem duplication (FLT3-ITD) is frequently detected in acute myeloid leukemia (AML) patients and is associated with a dismal long-term prognosis. FLT3 tyrosine kinase inhibitors provide short-term disease control, but relapse invariably occurs within months. Pim