Merck
SRP5112
Sigma-Aldrich
p63、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
AIS, B(p51A), B(p51B), EEC3, KET, LMS, NBP, OFC8, RHS, SHFM4, TP53CP, TP53L, TP63, TP73L, p40, p51, p53CP, p73H, p73L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~92 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TP63(8626)
詳細
p63は、p53ファミリーの原始的メンバーであり、雌性生殖系列の完全性を監視する保存されたプロセスの中で機能しています。一方、腫瘍抑制に関するp53の機能は、脊椎動物の体細胞に限定されています。p63タンパク質は、重層上皮組織の発達と維持において重要な役割を果たしており、上皮の発達や形態形成に必要な前駆細胞集団の維持に必要不可欠であると言われています。p63の変異は、外胚葉異形成症、口唇口蓋裂症候群3(EEC3)、裂手・裂足形成異常4(SHFM4)に関係しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5112-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eun-Kyung Suh et al.
Nature, 444(7119), 624-628 (2006-11-24)
Meiosis in the female germ line of mammals is distinguished by a prolonged arrest in prophase of meiosis I between homologous chromosome recombination and ovulation. How DNA damage is detected in these arrested oocytes is poorly understood, but it is
A Yang et al.
Nature, 398(6729), 714-718 (1999-05-05)
The p63 gene, a homologue of the tumour-suppressor p53, is highly expressed in the basal or progenitor layers of many epithelial tissues. Here we report that mice homozygous for a disrupted p63 gene have major defects in their limb, craniofacial