Merck
SRP5049
Sigma-Aldrich
MET (958-end)、活性型、GSTタグ融合 ラット由来
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
HGFR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
39-53 nmol/min·mg
分子量
~74 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
rat ... Met(24553)
詳細
METは、膜貫通型成長因子受容体をコードする癌原遺伝子であり、50 kDaのα鎖と145 kDaのβ鎖の二本がジスルフィド結合したヘテロ二量体を形成しています。METは腎臓、脳、肺、皮膚や胚組織に広く発現しています。肝細胞増殖因子(HGF)はMETに結合し、METのチロシンキナーゼ活性を活性化します。膵臓癌、大腸癌、胃癌をはじめ、子宮頸癌、卵巣癌など様々なヒトがんにおいて、METの過剰発現や活性化が確認されており、腫瘍細胞の遊走や浸潤に関与するとみられています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5049-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Giordano et al.
Oncogene, 4(11), 1383-1388 (1989-11-01)
The proto-oncogene c-met encodes a transmembrane protein with structural features of a growth factor receptor. We have previously shown that the c-met protein (c-Met) is a heterodimer of two disulphide linked chains of 50 kd (alpha) and 145 kd (beta).
A Iyer et al.
Cell growth & differentiation : the molecular biology journal of the American Association for Cancer Research, 1(2), 87-95 (1990-02-01)
A 6.7-kilobase met complementary DNA (cDNA) was isolated from a pcD cDNA library prepared from C3H mouse fibroblast cell line polyadenylated RNA. Sequence analysis of 6.7-kilobase met cDNA insert revealed that it contained the entire open reading frame and shared