安全性情報
SRP4667
Sigma-Aldrich
GDF-5 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
別名:
CDMP-1, LAP4, SYNS2, ラドテルミン, 軟骨形成タンパク質-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~26.8 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GDF5(8200)
詳細
GDF-5は、神経組織成長の阻害因子として作用します。117アミノ酸の2本の非グリコシル化ポリペプチド鎖からなる26.8 kDaのホモ二量体として産生されます。リコンビナントヒトGDF-5は、大腸菌で発現させるためにN末端のAla-Pro-Leu-Thr配列を除去し、Lysを付加しています。
物理的形状
凍結乾燥品(ろ過滅菌済み、添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute in 20 Mm HOAc to a concentration of 0.1 to 1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP4667-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chunfeng Zhao et al.
Clinical orthopaedics and related research, 472(9), 2569-2578 (2014-06-08)
Adhesions and poor healing are complications of flexor tendon repair. The purpose of this study was to investigate a tissue engineering approach to improve functional outcomes after flexor tendon repair in a canine model. Flexor digitorum profundus tendons were lacerated
Zhou Pei et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 560, 27-35 (2014-08-01)
Adipocyte differentiation is key to determining the number of adipocytes during the development of obesity. Recent studies have shown that growth differentiation factor-5 (GDF5) promotes brown adipogenesis, however its role in white adipogenesis is still uncertain. The aim of the