Merck
SRP4639
Sigma-Aldrich
BMP-13 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
CDMP-2, GDF-6, 軟骨形成タンパク質-2, 骨形成タンパク質13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
0.5-4 μg/mL ED50 (determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 chondrogenic cells.)
分子量
~27 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GDF6(392255)
詳細
BMP(骨形成タンパク質)は、構造的に類似した一連のシグナリングタンパク質群であるTGF-βスーパーファミリーに属しています。これらのリガンドは、多数の生理的プロセスを仲介しています。BMP分子は軟骨や骨の発達、成長、リモデリングや修復を惹起、促進あるいは維持しており、出生前の発達と出生後の成長の両方において眼、心臓、腎臓、皮膚をはじめとする組織で機能しています。BMP-13の発現は、長骨骨化中心の肥大軟骨で確認されています。リコンビナントヒトBMP-13/CDMP-2は、120アミノ酸の2本のポリペプチド鎖がジスルフィド結合した27 kDaのホモ二量体タンパク質です。
物理的形状
凍結乾燥品(ろ過滅菌済み、添加剤不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute to 0.1-1.0 mg/mL in water containing BSA (50 μg BSA per 1 μg of protein).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)