安全性情報
SRP3241
Sigma-Aldrich
IL-13 ロングフォーム ラット由来
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
別名:
NC300 (ヒト) P600 (マウス)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
IL-13 ロングフォーム ラット由来, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
由来生物
rat
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤5.0 ng/mL ED50
分子量
12.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
IL13 (interleukin 13) is a classic cytokine produced by Th2 (T-helper) cells. It was originally identified as an inflammatory cytokine production-inhibiting T-cell derived cytokine.
Human and murine IL-13 is cross-species reactive. Recombinant rat IL-13 is a 11.9kDa protein consisting of 109 amino acid residues.
生物化学的/生理学的作用
IL-13は主に活性化Th2細胞が産生する免疫調節性サイトカインで、肥満細胞とNK細胞でも産生されます。組み換えラットIL-13は、109個のアミノ酸残基からなる11.9 kDaのタンパク質です。
シーケンス
TPGPVRRSTS PPVALRELIE ELSNITQDQK TSLCNSSIVW SVDLTAGGFC AALESLTNIS SCNAIHRTQR ILNGLCNQKA SDVASSPPDT KIEVAQFISK LLNYSKQLFR YGH
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3241-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
IL-13 effector functions
Wynn TA
Annual Review of Immunology, 21, 425-456 (2003)
An IL-13 promoter polymorphism associated with liver fibrosis in patients with Schistosoma japonicum.
Long X et al
PLoS ONE, 10(8), e0135360-e0135360 (2015)
IL13 activates autophagy to regulate secretion in airway epithelial cells.
Dickinson JD et al
Autophagy, 12(2), 397-409 (2016)
M Wills-Karp et al.
Science (New York, N.Y.), 282(5397), 2258-2261 (1998-12-18)
The worldwide incidence, morbidity, and mortality of allergic asthma are increasing. The pathophysiological features of allergic asthma are thought to result from the aberrant expansion of CD4(+) T cells producing the type 2 cytokines interleukin-4 (IL-4) and IL-5, although a