安全性情報
SRP3233
Sigma-Aldrich
RELM-γ マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
レジスチン様γ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
9.2 kDa
包装
pkg of 25 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... RETNIG(245195)
詳細
RELMγはFIZZ(Found in Inflammatory Zone)およびRELMと名付けられた組織特異的サイトカインのユニークなファミリーに属します。このファミリーに属するこれ以外の既知の3つのメンバーとなるレジスチン、RELMα、RELMβは、85~94個のアミノ酸からなる分泌型タンパク質で、C-X11-C-X8-C-X-C-X3-C-X10-C-X-C-X-C-X9-C-Cというユニークなスペーシングを持つモチーフとしての10個のシステイン残基によって特徴付けられた保存されたC末端ドメインを持ちます。RELMγはRELMαと最も近縁ですが、骨髄、脾臓、肺、末梢血顆粒球に分泌されるという特徴があります。RELMγに固有の分子標的は同定されていませんが、RELMγの生理的役割には前骨髄球分化の促進または調節が含まれる可能性があります。組み換えマウスRELMγは88個のアミノ酸残基からなる9.2 kDaの単量体タンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
RELMγはFIZZ(Found in Inflammatory Zone)およびRELMと名付けられた組織特異的サイトカインのユニークなファミリーに属します。組み換えマウスRELMgは88個のアミノ酸残基からなる9.2 kDaの単量体タンパク質です。
シーケンス
EGTLESIVEK KVKELLANRD DCPSTVTKTF SCTSITASGR LASCPSGMTV TGCACGYGCG SWDIRDGNTC HCQCSTMDWA TARCCQLA
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3233-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Gerstmayer et al.
Genomics, 81(6), 588-595 (2003-06-05)
We have identified RELMgamma, a novel member of the resistin-like molecule/found in inflammatory zone (RELM/FIZZ) family in mice and rats. Microarray and real-time RT-PCR experiments revealed a repression of RELMgamma mRNA in nasal respiratory epithelium of cigarette smoke-exposed versus untreated