リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
7.6 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... CXCL5(20311)
詳細
ENA-78のマウスホモログはLIXと呼ばれます。LIXはCXCR2受容体を介してシグナルを伝達するCXCケモカインです。単球、血小板、内皮細胞、肥満細胞で発現します。LIXは好中球に対する化学誘引物質です。LIX 1-78(GCP-2)およびLIX 9-78(GCP-2)という天然に存在する2種類のLIXはそれぞれ78個および70個のアミノ酸残基からなります。LIXはCXCケモカインで保存された4つのシステイン残基を持ち、CXCR1受容体またはCXCR2受容体に結合するCXCケモカインに共通してみられる「ELR」モチーフも持ちます。組み換えマウスLIXは、完全長のLIXタンパク質(70個のアミノ酸)の9~78番目のアミノ酸残基からなる7.6 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
ENA-78のマウスホモログはLIXと呼ばれます。LIXはCXCR2受容体を介してシグナルを伝達するCXCケモカインです。組み換えマウスLIXは、完全長のLIXタンパク質(70個のアミノ酸)の9~78番目のアミノ酸残基からなる7.6 kDaのタンパク質です。
シーケンス
TELRCVCLTV TPKINPKLIA NLEVIPAGPQ CPTVEVIAKL KNQKEVCLDP EAPVIKKIIQ KILGSDKKKA
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3218-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
N W Lukacs et al.
Journal of leukocyte biology, 63(6), 746-751 (1998-06-10)
The inflammatory response during allergic airway inflammation involves the recruitment of multiple leukocyte populations, including neutrophils, monocytes, lymphocytes, and eosinophils. All of these populations likely contribute to the pathology observed during repeated episodes of allergic airway inflammation. We have examined