安全性情報
SRP3188
Sigma-Aldrich
WISP-3 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
CCN6, WNT-1 誘導シグナルパスウェイタンパク質-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
0.2-0.3 μg/mL ED50
分子量
36.8 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... WISP3(8838)
詳細
WISP-3は、システインに富んだ分泌型の調節タンパク質からなるCCNファミリーに属します。成人の腎臓、精巣、胎児の腎臓で主に発現し、胎盤、卵巣、前立腺、小腸、骨格由来細胞で弱く発現します。WISP-3は正常な正後の骨格の成長と軟骨の恒常性維持に必要です。ヒトWISP-3は331個のアミノ酸残基からなる36.8 kDaのタンパク質です。IGF結合タンパク質(IGFBP)ドメイン、フォンビルブランド因子C(VWFC)ドメイン、トロンボスポンジンタイプ1リピート(TSPタイプ1)ドメイン、C末端シスチンノット様(CTCK)ドメインという、4つの構造ドメイン(モジュール)からなります。
生物化学的/生理学的作用
WISP-3は、システインに富んだ分泌型の調節タンパク質からなるCCNファミリーに属します。成人の腎臓、精巣、胎児の腎臓で主に発現し、胎盤、卵巣、前立腺、小腸、骨格由来細胞で弱く発現します。WISP-3は正常な正後の骨格の成長と軟骨の恒常性維持に必要です。ヒトWISP-3は331個のアミノ酸残基からなる36.8 kDaのタンパク質です。IGF結合タンパク質(IGFBP)ドメイン、フォンビルブランド因子C(VWFC)ドメイン、トロンボスポンジンタイプ1リピート(TSPタイプ1)ドメイン、C末端シスチンノット様(CTCK)ドメインという、4つの構造ドメイン(モジュール)からなります。
シーケンス
TGPLDTTPEG RPGEVSDAPQ RKQFCHWPCK CPQQKPRCPP GVSLVRDGCG CCKICAKQPG EICNEADLCD PHKGLYCDYS VDRPRYETGV CAYLVAVGCE FNQVHYHNGQ VFQPNPLFSC LCVSGAIGCT PLFIPKLAGS HCSGAKGGKK SDQSNCSLEP LLQQLSTSYK TMPAYRNLPL IWKKKCLVQA TKWTPCSRTC GMGISNRVTN ENSNCEMRKE KRLCYIQPCD SNILKTIKIP KGKTCQPTFQ LSKAEKFVFS GCSSTQSYKP TFCGICLDKR CCIPNKSKMI TIQFDCPNEG SFKWKMLWIT SCVCQRNCRE PGDIFSELKI L
物理的形状
凍結乾燥品(10 mM酢酸)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう10 mM酢酸で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP3188-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J R Hurvitz et al.
Nature genetics, 23(1), 94-98 (1999-09-02)
Members of the CCN (for CTGF, cyr61/cef10, nov) gene family encode cysteine-rich secreted proteins with roles in cell growth and differentiation. Cell-specific and tissue-specific differences in the expression and function of different CCN family members suggest they have non-redundant roles.
D Pennica et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(25), 14717-14722 (1998-12-09)
Wnt family members are critical to many developmental processes, and components of the Wnt signaling pathway have been linked to tumorigenesis in familial and sporadic colon carcinomas. Here we report the identification of two genes, WISP-1 and WISP-2, that are