安全性情報
SRP3145
Sigma-Aldrich
PLGF-I ヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
PGF, PIGF, 胎盤増殖因子-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
29.7 kDa
包装
pkg of 25 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PGF(5228)
詳細
PLGF-1は、血管新生因子で、成長因子からなるシステインノットスーパーファミリーに属します。PLGF-1は、胎盤組織、結腸癌、乳癌で発現されます。VEGFR-1/FLT1受容体を介してシグナルを伝達し、内皮細胞の増殖と遊走を刺激します。組み換えヒトPLGF-1は、ジスルフィド結合で連結された29.7 kDaのホモ二量体タンパク質で、131個のアミノ酸からなるポリペプチド鎖2本で構成されています。
生物化学的/生理学的作用
PLGF-1は、血管新生因子で、成長因子からなるシステインノットスーパーファミリーに属します。組み換えヒトPLGF-1は、ジスルフィド結合で連結された29.7 kDaのホモ二量体タンパク質で、131個のアミノ酸からなるポリペプチド鎖2本で構成されています。
シーケンス
MLPAVPPQQW ALSAGNGSSE VEVVPFQEVW GRSYCRALER LVDVVSEYPS EVEHMFSPSC VSLLRCTGCC GDENLHCVPV ETANVTMQLL KIRSGDRPSY VELTFSQHVR CECRPLREKM KPERCGDAVP RR
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム, pH 7.5)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(5%トレハロースなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3145-25UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J E Park et al.
The Journal of biological chemistry, 269(41), 25646-25654 (1994-10-14)
The recently identified placenta growth factor (PIGF) is a member of the vascular endothelial growth factor (VEGF) family of growth factors. PIGF displays a 53% identity with the platelet-derived growth factor-like region of VEGF. By alternative splicing of RNA, two