安全性情報
SRP3113
Sigma-Aldrich
MIA-2 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
メラノーマ阻害活性因子-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
11.5 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MIA2(117153)
詳細
MIA2は、分泌型サイトカインであり、MIA/OTORファミリーに属します。MIA、OTOR、TANGOなど、このファミリーのメンバーは、共通のSrc相同3(SH3)様ドメインを有しています。MIA2は、肝細胞で支配的に発現されます。MIA2の濃度上昇は、肝疾患の活性と重症度を診断するための臨床的に有用なマーカーとなることが考えられます。組み換えヒトMIA-2は、101個のアミノ酸からなる11.5 kDaのタンパク質で、完全長のMIA-2タンパク質のMIA相同N末端領域で構成されています。
生物化学的/生理学的作用
MIA2は、分泌型サイトカインであり、MIA/OTORファミリーに属します。組み換えヒトMIA-2は、101個のアミノ酸からなる11.5 kDaのタンパク質で、完全長のMIA-2タンパク質のMIA相同N末端領域で構成されています。
シーケンス
MLESTKLLAD LKKCGDLECE ALINRVSAMR DYRGPDCRYL NFTKGEEISV YVKLAGERED LWAGSKGKEF GYFPRDAVQI EEVFISEEIQ MSTKESDFLC L
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム、pH 7.5、0.5 mM DTT)
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3113-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A K Bosserhoff et al.
Histology and histopathology, 17(1), 289-300 (2002-01-30)
Despite its ambiguous name the protein melanoma-inhibitory-activity (MIA) was identified as a key molecule involved in progression and metastasis of malignant melanomas. Therefore, in this review we intend to update the current knowledge on expression patterns, transcriptional regulation, function and