安全性情報
SRP3032
Sigma-Aldrich
エンテロキナーゼ ヒト
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in CHO cells
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
108.7 kDa
包装
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TMPRSS15(5651)
詳細
プロテアーゼ(タンパク質分解酵素、ペプチダーゼ、プロテイナーゼとも呼ばれる)は、タンパク質またはペプチド内のアミド結合を加水分解する酵素です。ほとんどのプロテアーゼは特異的な方法で作用し、基質タンパク質またはペプチドに含まれる特定の残基または特定の残基配列の結合、またはその近隣の結合を加水分解します。プロテアーゼは、出生前および出生後の発達、再生、シグナル伝達、免疫応答、多様な自己免疫疾患や変性疾患、癌など、ほとんどの疾患および生物過程で重要な役割を果たしています。 研究ツールとしても重要であり、タンパク質の解析および産生にも頻繁に用いられます。エンテロキナーゼは、経時的にD-D-D-D-KのC末端側を切断します。ヒトエンテロキナーゼは、1019個のアミノ酸からなる直鎖状のポリペプチド前駆体糖タンパク質です。この前駆体のタンパク質分解過程は、1つのジスルフィド結合でつながれた2つのポリペプチド鎖(重鎖と軽鎖)で構成されている生物学的に活性型のエンテロキナーゼを生成します。重鎖は784個のアミノ酸残基からなり、軽鎖は235個のアミノ酸残基からなります。
生物化学的/生理学的作用
プロテアーゼ(タンパク質分解酵素、ペプチダーゼ、プロテイナーゼとも呼ばれる)は、タンパク質またはペプチド内のアミド結合を加水分解する酵素です。ヒトエンテロキナーゼは、1019個のアミノ酸からなる直鎖状のポリペプチド前駆体糖タンパク質として発現されます。この前駆体のタンパク質分解過程は、 1つのジスルフィド結合でつながれた2つのポリペプチド鎖(重鎖と軽鎖)で構成されている生物学的に活性型のエンテロキナーゼを生成します。重鎖は784個のアミノ酸残基からなり、軽鎖は235個のアミノ酸残基からなります。
シーケンス
Heavy chain: LTIKESQRGA ALGQSHEARA TFKITSGVTY NPNLQDKLSV DFKVLAFDLQ QMIDEIFLSS NLKNEYKNSR VLQFENGSII VVFDLFFAQW VSDQNVKEEL IQGLEANKSS QLVTFHIDLN SVDILDKLTT TSHLATPGNV SIECLPGSSP CTDALTCIKA DLFCDGEVNC PDGSDEDNKM CATVCDGRFL LTGSSGSFQA THYPKPSETS VVCQWIIRVN QGLSIKLSFD DFNTYYTDIL DIYEGVGSSK ILRASIWETN PGTIRIFSNQ VTATFLIESD ESDYVGFNAT YTAFNSSELN NYEKINCNFE DGFCFWVQDL NDDNEWERIQ GSTFSPFTGP NFDHTFGNAS GFYISTPTGP GGRQERVGLL SLPLDPTLEP ACLSFWYHMY GENVHKLSIN ISNDQNMEKT VFQKEGNYGD NWNYGQVTLN ETVKFKVAFN AFKNKILSDI ALDDISLTYG ICNGSLYPEP TLVPTPPPEL PTDCGGPFEL WEPNTTFSST NFPNSYPNLA FCVWILNAQK GKNIQLHFQE FDLENINDVV EIRDGEEADS LLLAVYTGPG PVKDVFSTTN RMTVLLITND VLARGGFKAN FTTGYHLGIP EPCKADHFQC KNGECVPLVN LCDGHLHCED GSDEADCVRF FNGTTNNNGL VRFRIQSIWH TACAENWTTQ ISNDVCQLLG LGSGNSSKPI FSTDGGPFVK LNTAPDGHLI LTPSQQCLQD SLIRLQCNHK SCGKKLAAQD ITPK Light Chain: IVGGSNAKEG AWPWVVGLYY GGRLLCGASL VSSDWLVSAA HCVYGRNLEP SKWTAILGLH MKSNLTSPQT VPRLIDEIVI NPHYNRRRKD NDIAMMHLEF KVNYTDYIQP ICLPEENQVF PPGRNCSIAG WGTVVYQGTT ANILQEADVP LLSNERCQQQ MPEYNITENM ICAGYEEGGI DSCQGDSGGP LMCQENNRWF LAGVTSFGYK CALPNRPGVY ARVSRFTEWI QSFLH
物理的形状
凍結乾燥品(10 mM リン酸ナトリウム、pH 7.5、1 mM 塩化カルシウム)
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP3032-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mutations in the proenteropeptidase gene are the molecular cause of congenital enteropeptidase deficiency.
Holzinger A, et al.
American Journal of Human Genetics, 70, 20-25 (2002)
Biochemical characterization of human enteropeptidase light chain.
Gasparian ME, et al.
Biochemistry (Moscow), 71, 113-119 (2006)
An efficient method for expression in Escherichia coli and purification of the extracellular ligand binding domain of the human TGFbeta type II receptor.
Gasparian ME, et al.
Journal of Biotechnology, 148, 113-118 (2010)
Production and purification of recombinant enteropeptidase expressed in an insect-baculovirus cell system.
Azhar M and Somashekhar R
Preparative Biochemistry & Biotechnology, 45, 268-278 (2015)
Shenoy Rajesh Tulsidas et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 65(Pt 5), 533-535 (2009-05-02)
Serine proteases play a major role in host-pathogen interactions. The innate immune system is known to respond to invading pathogens in a nonspecific manner. The serine protease cascade is an essential component of the innate immune system of the horseshoe