安全性情報
SRP2134
Sigma-Aldrich
PPARα イソ型、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARα, hPPAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~78.7 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
700 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
生物化学的/生理学的作用
ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPAR)と呼ばれる密接に類縁している核内受容体の1群が、糖尿病、肥満、粥状動脈硬化およびがんなどの慢性疾患と関係していると考えられます。PPARは当初、ペルオキシソーム増殖因子と呼ばれる合成化合物の遺伝子転写に対する作用を媒介する、核内受容体としてクローン化されました。その後まもなくして、エイコサノイドと脂肪酸も、PPARを介する遺伝子転写を調節することが明らかになりました。これらは、9-cisレチノイン酸受容体すなわちRXR(レチノイドX受容体)とのヘテロ二量体としてのみ、標的遺伝子のプロモーター領域内の特定エレメントに結合します。どちらかの受容体のリガンドと結合しても複合体が活性化されますが、両リガンドと同時に結合するとき、より強力な活性化を認めます。α、β(NUC1とも呼ばれます)およびγの、3つのPPARアイソタイプが同定されています。PPARαは褐色脂肪組織と肝臓に最も多く発現され、次いで腎臓、心臓、骨格筋で発現されています。PPARγは主に脂肪組織で発現され、次いで結腸、免疫系、網膜に発現されています。PPARβは多くの組織で認められますが、腸、腎臓、および心臓に最も高度に発現されています。PPARαの標的遺伝子は比較的均一な遺伝子群で、脂質異化のいくつかの側面、例えば膜を介した脂肪酸の取り込み、細胞内での脂肪酸との結合、脂肪酸の酸化(ミクロソーム、ペルオキシソーム、ミトコンドリア内)、およびリポタンパク質の会合と輸送などに関わっています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2134-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Kersten
EMBO reports, 2(4), 282-286 (2001-04-18)
Fat build-up is determined by the balance between lipogenesis and lipolysis/fatty acid oxidation. In the past few years, our understanding of the nutritional, hormonal and particularly transcriptional regulation of lipogenesis has expanded greatly. Lipogenesis is stimulated by a high carbohydrate
Peroxisome proliferator-activated receptors: nuclear control of metabolism.
B Desvergne et al.
Endocrine reviews, 20(5), 649-688 (1999-10-26)
S Kersten et al.
Nature, 405(6785), 421-424 (2000-06-06)
In developed societies, chronic diseases such as diabetes, obesity, atherosclerosis and cancer are responsible for most deaths. These ailments have complex causes involving genetic, environmental and nutritional factors. There is evidence that a group of closely related nuclear receptors, called