安全性情報
SRP2089
Sigma-Aldrich
C-myc、プロトオンコジーン ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
MRTL, bHLHe39, c-Myc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~50.4 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
500 μg/mL
clear
colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
詳細
MYC oncogene is a global transcription factor. The gene is located on human chromosome 8q24.21. MYC oncogene is a cancer promoting gene.
生物化学的/生理学的作用
腫瘍細胞におけるc-Myc遺伝子発現の全般的な調節解除から、この癌遺伝子が、癌治療の有望な標的であることが示唆されます。c-Mycプロモーターは、腫瘍細胞で構成的に活性化されている多様な有糸分裂促進性シグナル伝達カスケードを統合し、これを翻訳してc-Myc転写因子を発現させます。c-Myc転写因子は、多数の標的遺伝子の発現を調節することによって細胞の増殖、生長、分化、アポトーシスを促進します。MYCファミリー(MYC、N-MYC、L-MYC)は、その構造的および生化学的特性により、遺伝子発現の直接的調節因子として認識されています。 MYCは、MAX(別のbHLH-ZIP、4,5)と二量体化した場合、塩基性へリックス・ループ・へリックス・ロイシンジッパータンパク質(bHLH-ZIP)として、DNA配列CACGTG(E-ボックス)に対する結合能を獲得します。MYC-MAX二量体の頭-尾対は、次に、遠隔のE-ボックスへの結合能を有するヘテロ四量体を形成すると考えられます。広範に分布するMYC作用の正のエンフォーサーのなかでも、標的遺伝子に動員されることが多いのは、クロマチンリモデリング(SWI/SNF近縁遺伝子)と修飾複合体(TRAPP/GCN5、近縁遺伝子)です。これらの複合体は、ヌクレオソームを動員し、ヒストンなどの標的をアセチル化して、遺伝子発現を活性化します。MYCは、補助的経路に沿ってTBPに結合し、遺伝子発現を制御します。MADとMNTは一般に、ヒストンデアセチラーゼ複合体を動員することにより、MYC作用を阻害します。MYCは、クロマチンレベルで作用するだけでなく、開始前複合体形成後の転写サイクルの後半のステージでも作用します。MYCネットワークは、クロマチンの遺伝子複合体を用いて転写をアップレギュレーションまたはダウンレギュレーションするだけでなく、個々の因子を招集して、発現をその場限りで局所的に変化させます。例えば、YY1、AP2、MIZ1、SP1、BRCA1などのタンパク質はMYCと直接的に相互作用します。このため、MYCネットワークの出力を直接変化させると思われます。
C-Myc is a transcription factor, often deregulated in cancer, that promotes cell proliferation, growth, differentiation, and apoptosis.
C-myc oncogene has high proliferative capacity. Overexpression of this gene is associated with Burkitt lymphoma. C-myc oncogene is implicated in various malignant tumors, such as, leukemia, lymphoma and human solid tumor.
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2089-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C V Dang et al.
Experimental cell research, 253(1), 63-77 (1999-12-02)
The c-myc gene and the expression of the c-Myc protein are frequently altered in human cancers. The c-myc gene encodes the transcription factor c-Myc, which heterodimerizes with a partner protein, termed Max, to regulate gene expression. Max also heterodimerizes with
Deconstructing myc.
R N Eisenman
Genes & development, 15(16), 2023-2030 (2001-08-21)
Consistent MYC and FLT4 gene amplification in radiation-induced angiosarcoma but not in other radiation-associated atypical vascular lesions
Guo T, et al.
Genes Chromosomes Cancer, 50(1), 25-33 (2011)
Low expression of c-Myc protein predicts poor outcomes in patients with hepatocellular carcinoma after resection
Ji F, et al.
BMC Cancer, 18(1), 460-460 (2018)
Novel synthetic 4-chlorobenzoyl berbamine inhibits c-Myc expression and induces apoptosis of diffuse large B cell lymphoma cells
Zhang L, et al.
Annals of Hematology, 97(12), 2353-2362 (2018)
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.