安全性情報
SRP2054
Sigma-Aldrich
PPARα、リガンド結合ドメイン (170-468) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARα, hPPAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
タグ
His tagged (N-terminal)
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~39.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
850 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
生物化学的/生理学的作用
ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体(PPAR)と呼ばれる密接に関係する核内受容体の一群が、糖尿病、肥満、アテローム性硬化症、がんなどの慢性疾患に関与している可能性を示すエビデンスが認められています。PPARは、当初、ペルオキシソーム増殖因子と呼ばれる合成化合物が遺伝子転写に与える作用を介在する核内受容体としてクローニングされました。その後まもなく、エイコサノイドと脂肪酸も、PPARを介して遺伝子転写を調節できることが明らかにされました。これらは、9-cisレチノイン酸RXRに対する受容体(レチノイドX受容体)との二量体としてのみ、標的遺伝子のプロモーター領域の特異的配列に結合します。いずれかの受容体のリガンドに結合することにより複合体を活性化できますが、両方のリガンドに同時に結合するとさらに強力です。α、β(δ)(NUC1とも呼ばれています)、γの3つのPPARイソ型が同定されています。 PPARαは、褐色脂肪組織と肝臓で最も発現量が多く、次いで腎臓、心臓、骨格筋の順で多くなっています。PPARγは、主に脂肪組織で発現しますが、結腸、免疫系、網膜でも量は少ないものの発現します。PPARβは、多くの組織で認められますが、発現量が最も多いのは腸、腎臓、心臓です。PPARαの標的遺伝子は、脂肪酸の膜を通した取り込み、細胞における脂肪酸結合、脂肪酸の酸化(ミクロソーム、ペルオキシソーム、ミトコンドリア)、リポタンパク質構成および輸送など、脂質異化のプロセスに関与する、比較的相同性の高い遺伝子群に属します。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2054-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Kersten
EMBO reports, 2(4), 282-286 (2001-04-18)
Fat build-up is determined by the balance between lipogenesis and lipolysis/fatty acid oxidation. In the past few years, our understanding of the nutritional, hormonal and particularly transcriptional regulation of lipogenesis has expanded greatly. Lipogenesis is stimulated by a high carbohydrate
Peroxisome proliferator-activated receptors: nuclear control of metabolism.
B Desvergne et al.
Endocrine reviews, 20(5), 649-688 (1999-10-26)
S Kersten et al.
Nature, 405(6785), 421-424 (2000-06-06)
In developed societies, chronic diseases such as diabetes, obesity, atherosclerosis and cancer are responsible for most deaths. These ailments have complex causes involving genetic, environmental and nutritional factors. There is evidence that a group of closely related nuclear receptors, called