安全性情報
SRP2024
Sigma-Aldrich
PC4、セリン変異株 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
MGC102747, P15, PC4, p14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~14.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
1000 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SUB1(10923)
生物化学的/生理学的作用
ヒトPC4は非TAF転写共役因子であり、in vitroで、ほとんどの試験済み活性化因子を介してRNAポリメラーゼIIによる活性化因子依存性転写を開始させます。PC4は、転写活性化因子と基本転写装置の相互作用を介して機能します。PC4は、in vitroin vivoの両者でカゼインキナーゼIIリン酸化により負に調節されています。PC4は一本鎖DNAに強力に結合し、この一本鎖DNA結合活性に欠かせない領域はアミノ酸残基77位付近にマッピングされました。第77位における1個のアミノ酸置換(FからP)により、二本鎖DNAと一本鎖DNAへの結合活性は、いずれも阻害されます。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2024-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Ge et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(26), 12691-12695 (1994-12-20)
Human positive cofactor 4 (PC4) mediates activator-dependent transcription by RNA polymerase II, apparently through interactions with transcriptional activators and the basal transcription machinery. We report here that PC4 function is modulated by in vivo phosphorylation. Protein-protein interaction studies and in
M Kretzschmar et al.
Cell, 78(3), 525-534 (1994-08-12)
Our investigations of mammalian class II gene transcription resulted in identification, purification, and cloning of the corresponding cDNA of a cellular factor (p15) that mediates the effects of several distinct activators on transcription in vitro. Functional deletion analyses revealed a
H Ge et al.
Cell, 78(3), 513-523 (1994-08-12)
Activator-dependent transcription in mammalian cells requires upstream stimulatory activity (USA)-derived cofactors in addition to those present in TFIID. A novel positive cofactor (PC4) purified from the human USA fraction effected a marked enhancement (up to 85-fold) of GAL4-AH-dependent transcription in