リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
70-95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
比活性
3400-4600 nmol/min·mg (BIOMOL Green)
分子量
~38 kDa
~65 kDa
濃度
0.1 μg/μL
アクセッション番号
NM_002715
NM_014225
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PP2A(5524) , PPP2R1A(5518)
アプリケーション
Useful for Phosphatase assay and Western blot.
生物化学的/生理学的作用
Recombinant full length human PP2Aalpha and human PPP2R1A were expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag. PP2Aalpha is also known as Protein phosphatase 2A active subunit. PP2A is one of the four major Ser/Thr phosphatases and is a human tumor suppressor that inhibits cellular transformation. PP2A alpha gene encodes a specific phosphotyrosyl phosphatase activator of the dimeric form of protein phosphatase-2A (1). Protein phosphatase 2A holoenzyme is a heterotrimeric proteins composed of a structural subunit A, a catalytic subunit C, and a regulatory subunit B. PTP2A alpha can alter the substrate specificity of PP2A leading to enhanced phosphotyrosine phosphatase activity and decreased phosphoserine phosphatase activity (2).
再構成
Formulated in 50mM MOPS, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
保管および安定性
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0736-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)