リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
70-95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
比活性
30-45 nmol/min·mg (radiometric)
分子量
~83 kDa
濃度
0.05 μg/μL
アクセッション番号
NM_025052
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... YSK4(80122)
アプリケーション
Useful for kinase assay and Western blot.
生物化学的/生理学的作用
Recombinant human YSK4 (MAP3K19) (941-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. YSK4 (MAP3K19, RCK) belongs to STE Ser/Thr protein kinase family and STE20 subfamily. The YSK4 gene is conserved in chimpanzee, Rhesus monkey, dog, cow, mouse, and rat (1). The important paralog is MAP3K1 gene. The RCK ligand-binding domains form an octameric gating ring (2) in the large-conductance Ca2+-activated K+ channels (3). The YSK4 kinase function has not been made clearly yet.
再構成
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
保管および安定性
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0723-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)