クローン
GT3611, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
238kDa
交差性
human
濃度
1mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUMA1(4926)
免疫原
Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human NuMA.
アプリケーション
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
その他情報
Purification: Affinity purified by Protein G
物理的形状
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB2702236-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)