安全性情報
SRP0521
Sigma-Aldrich
Human PD-L2 (CD273), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
B7-DC, CD273, PD-L2, PDCDL1G2, Programmed Cell Death 2 Ligand 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形状
frozen liquid
分子量
51 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
Human secreted Programmed Death Ligand 2 (PD-L2)-Fc fusion protein, also known as CD273, PDCDL1G2, and B7-DC, GenBank Accession No. NM_025239, a.a. 20-219, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW = 51 kDa.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0521-50UG:
試験成績書(COA)