安全性情報
SRP0277
Sigma-Aldrich
PDE10A1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
別名:
HSPDE10A, Phosphodiesterase 10A1, cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 10A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
比活性
≥2851 pmol/min-μg
分子量
116 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDE10A(10846)
詳細
Human PDE10A1 (GenBank Accession No. NM_006661), full length with N-terminal GST tag, MW = 116 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分間に1 pmolの3',5'-cAMPを5'-AMPに変換する酵素量です。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0277-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)