安全性情報
SRP0249
Sigma-Aldrich
PLK2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
別名:
Polo-like kinase 2, SNK, Serum-inducible kinase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
比活性
≥3.6 pmol/min-μg
分子量
calculated mol wt 107 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PLK2(10769)
詳細
Human Plk2 (GenBank Accession No. NM_006622), full length, with N-terminal GST tag, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system. The theoretical MW is 107 kDa.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0249-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M V Ramana Reddy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(4), 521-544 (2016-01-15)
Several families of protein kinases have been shown to play a critical role in the regulation of cell cycle progression, particularly progression through mitosis. These kinase families include the Aurora kinases, the Mps1 gene product and the Polo Like family