リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
製品種目
Upstate®
比活性
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
分子量
Mw 35.5 kDa
精製方法
(Ni2+/NTA-agarose)
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
アクセッション番号
(FUNCTION: SwissProt: Q05397 # Non-receptor protein-tyrosine kinase implicated in signaling pathways involved in cell motility, proliferation and apoptosis. Activated by tyrosine-phosphorylation in response to either integrin clustering induced by cell adhesion or antibody cross-linking, or via G-protein coupled receptor (GPCR) occupancy by ligands such as bombesin or lysophosphatidic acid, or via LDL receptor occupancy. Plays a potential role in oncogenic transformations resulting in increased kinase activity. )
NM_005607.3
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
関連疾患
obesity; metabolic disorders
遺伝子情報
human ... PTK2(5747)
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
品質
ターゲットの説明
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1