Merck
SRP0201
Sigma-Aldrich
ペルオキシレドキシンI(K197R) ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
23 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRDX1(5052)
詳細
Human Peroxiredoxin I (GenBank Accession No. NM_005614), the full length protein containing a Lysine to Arginine mutation at position 197 and N-terminal His6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
Useful for the study of biochemical function.
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)