安全性情報
SRP0171
Sigma-Aldrich
Jak2 Jh1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
JAK2, JTK10, Janus kinase 2, Just another kinase 2, Tyrosine-protein kinase JAK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
42.5 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... JAK2(3717)
詳細
Human Jak2 (GenBank Accession No. NM_004972), (amino acids. 808-end) with N-terminal His tag, MW = 42.5 kDa, expressed in Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで1分あたり1 pmolのチロシン基質をリン酸化する酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 10% glycerol and 1 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0171-20UG:
SRP0171-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kamonpan Sanachai et al.
ACS omega, 7(37), 33548-33559 (2022-09-27)
Janus kinases (JAKs) are nonreceptor protein tyrosine kinases that play a role in a broad range of cell signaling. JAK2 and JAK3 have been involved in the pathogenesis of common lymphoid-derived diseases and leukemia cancer. Thus, inhibition of both JAK2
Chalita Washington et al.
PLoS genetics, 16(6), e1008715-e1008715 (2020-06-20)
Dysregulation of the Ras oncogene in development causes developmental disorders, "Rasopathies," whereas mutational activation or amplification of Ras in differentiated tissues causes cancer. Rabex-5 (also called RabGEF1) inhibits Ras by promoting Ras mono- and di-ubiquitination. We report here that Rabex-5-mediated