Merck
SRP0136
Sigma-Aldrich
G9a human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
EHMT2, Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, HLA-B-associated transcript 8, KMT1C, Lysine N-methyltransferase 1C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
74.6 kDa
包装
pkg of 20 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... EHMT2(10919)
詳細
Human G9a, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, GenBank Accession No. NM_006709, amino acids 785-1210, with N-terminal GST tag, MW = 74.6 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolのメチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。