Merck
SRE0068
Sigma-Aldrich
SSCバッファー、20倍濃縮
別名:
生理食塩水クエン酸ナトリウム緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
NACRES:
NA.25
形状
liquid
品質水準
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
アプリケーション
SSCバッファー20倍濃縮は、サザンおよびノーザンブロット法の標準試薬です。この濃縮製剤は、そのまま使用することも希釈して使用することにより、0.5倍という低濃度のSSC作業溶液を作成できます。また、ハイブリダイゼーション用の核酸の調製にも使用されます。
物理的形状
このSSCバッファー、20倍濃縮液には、3 M NaClに0.3 Mクエン酸ナトリウムが含まれています。1倍SSC作業バッファーの準備:20倍濃縮バッファーを超純水で20倍に希釈します(25°Cで18 MΩ x cmの抵抗率)。
注:20X濃縮バッファーに沈殿物が存在する場合、ボトルを37°Cに温め、希釈する前に完全に溶解するまで混ぜます。使用前に、0.2 mmフィルターで1倍作業液をろ過することをお勧めします。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0068-PH:
SRE0068-1L:
SRE0068-BULK:
SRE0068PROC:
SRE0068-100ML:
SRE0068-VAR:
試験成績書(COA)