Merck
SRE0035
Sigma-Aldrich
酢酸アンモニウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONH4
CAS番号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For Precipitation of DNA and RNA, use 5 M Ammonium Acetate stock soluion to bring the final concentration of ammonium acetate in the working solution to 2.5 M.
物理的形状
5M Ammonium Acetate in Water. Solution is 0.2 μm filtered.
Working solution 2.5M to be prepared by dilution with 200 proof Ethanol
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0035-PH:
SRE0032-250ML-PW:
SRE0035-BULK:
SRE0035-500ML:
SRE0035-250ML:
SRE0035PROC:
SRE0031-500ML-PW:
SRE0032-1L-PW:
SRE0035-1L:
SRE0035-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
Misunderstandings about International Organization for Standardization (ISO) management standard 13485, and how it compares to other industry standards such as ISO 9001 or Current Good Manufacturing Practice (cGMP), are common.