Merck
SPC50120
Sigma-Aldrich
SP セファデックス® C-50 ナトリウムフォーム
別名:
スルホプロピルセファデックス®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
NACRES:
NA.56
ビーズサイズ
40-125 μm (dry)
品質水準
ポアサイズ
200,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
使用pH
2-10
キャパシティ
2.0-2.8 meq/g ion exchange capacity
2.0-2.8 meq/g
適合性
mode of use strong cation exchange chromatography
アプリケーション
SP Sephadex®は、タンパク質クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、およびカチオン交換媒体として使用されています。SP Sephadex®は、ヒト腫瘍の研究や、エキノコックス症の治療においてメベンダゾールを使用する生化学的根拠を検討するために使用されています。
法的情報
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
SPC50120-50G:
SPC50120-CH:
SPC50120-50G-C:
SPC50120-500G:
SPC50120-PM:
SPC50120-VAR:
SPC50120-100G:
SPC50120-BULK:
SPC50120-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B G Wallace
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 10(11), 3576-3582 (1990-11-01)
Heparin and heparan sulfate have been shown to block nerve-induced acetylcholine-receptor (AChR) aggregation at developing neuromuscular junctions. We found that heparin, heparan sulfate, and a wide variety of other polyanions also inhibited agrin-induced AChR aggregation. The more highly charged the
A convenient large scale preparation of the EE isozyme of horse liver alcohol dehydrogenase.
D C Anderson et al.
Analytical biochemistry, 99(2), 392-398 (1979-11-01)
Isolation and partial characterization of a porcine thyroglobulin-binding <I>Phaseolus vulgaris</I> L. lectin.
Bonorden, W.R., and Swanson, B.G.
Food Chemistry, 44(3), 227-233 (1992)
Haemolytic factor from the crop of <I>Rhodnius prolixus</I>: Evidence and partial characterization.
de Azambuja, P., et al.
Journal of Insect Physiology, 29(11), 833-837 (1983)
S Cheley et al.
Protein engineering, 10(12), 1433-1443 (1998-05-23)
Staphylococcal alpha-hemolysin is a water soluble, monomeric, bacterial exotoxin, which forms heptameric pores in membranes. The rate determining step in assembly is the conversion of a heptameric prepore to the fully assembled pore in which the central glycine-rich domain of