生物化学的/生理学的作用
Cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells
Tyramide alkyne (Alkyne-phenol 1) is a cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells. Tyramide alkyne enable biotin-independent detection of labeled proteins.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3897-BULK:
SML3897-VAR:
SML3897-25MG:
SML3897-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)