SML3893
LCL521 dihydrochlroide
≥95% (HPLC)
別名:
(1R,2R)-2-N-(Tetradecanoylamino)-1-(40-nitrophenyl)-propyl-1,3-O,O-di-(N,N-dimethylamino) acetate dihydrochloride, 1,3-DMG-B13, 1,3-O,O-DMG-B13•2HCl, 1,3-di-DMG-B13, B13: (1R,2R)-2-(tetradecanoylamino)-1-(4′-nitrophenyl)-1,3-propandiol), LCL 521, LCL-521
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CN(C)CC(O[C@H](C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[C@@H](COC(CN(C)C)=O)NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[2HCl]
生物化学的/生理学的作用
LCL521 is the N,N-dimethyl glycine (DMG) diester prodrug form of the selective acid ceramidase (ACDase) inhibitor B13 (no inhibition against NCDase/ASAH2 or AlkCDase/ACER2). The DMG enables efficient and targeted B13 lysosomal delivery, resulting in enhanced cellular ACDase inhibitory potency (by 70% vs 12% in MCF7, respectively, post 1h treatment by 1 μM LCL521 or 10 μM B13) and effective blockage of ceramide (Cer) to sphingosine (Sph) processing (80% vs 0% Sph level drop in MCF7, respectively, post 1h treatment by 1 μM LCL521 or 10 μM B13).
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3893-VAR:
SML3893-5MG:
SML3893-25MG:
SML3893-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)