Merck
SML3891
Sigma-Aldrich
Letermovir
≥98% (HPLC)
別名:
(4S)-2-{8-Fluoro-2-[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4-yl}acetic acid, AIC 246, AIC-246, AIC246
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H28F4N4O4
CAS番号:
分子量:
572.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106609
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Letermovir (AIC246) is an orally active, potent and selective human cytomegalovirus (HCMV) DNA terminase complex inhibitor that blocks HCMV replication (EC50 = 0.9-3.1 nM among 17 clinial HCMV isolates; EC50 = 1.6-3.9 nM against 6 AD169-derived drug-resistant variants) by interfering with viral DNA cleavage/packaging. Letermovir exhibits little potency toward MCMV (Smith), RCMV (Maastricht), VZV (Oka), HSV-1 (166v VP22-GFP), HSV-2 (01-6332), HHV-6 (typeA-GS) or EBV (B95-8) (MCMV EC50 = 4.5 µM, all other EC50 >10 µM).
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Blood,spleen
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3891-VAR:
SML3891-5MG:
SML3891-25MG:
SML3891-BULK:
試験成績書(COA)