Merck
SML3810
Sigma-Aldrich
p-Nitrobenzyl mesylate
≥98% (HPLC)
別名:
4-Nitro-benzenemethanol Methanesulfonate, 4-Nitrobenzyl Mesylate, PNBM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO5S
CAS番号:
分子量:
231.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
p-Nitrobenzyl mesylate (PNBM) is a thiol-specific alkylating reagent for direct kinase substrate identification. p-Nitrobenzyl mesylate (PNBM) alkylates thiophosphorylated proteins to form thiophosphate ester epitopes that can be detected by thiophosphate-ester-specific antibody by immunoblotting, immunoprecipitation or immunoaffinity purification.
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3810-BULK:
SML3810-25MG:
SML3810-VAR:
SML3810-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)